Få mere at vide
Brady™ Lamineret polyester: ISO Sikkerhedsskilt - Rygning forbudt
Diameter (metrisk):
50 mm
100 mm
200 mm
315 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Beskrivelse
- Lamineret polyester
- Til indendørs og udendørs brug
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 7010 |
| Alternativt varenummer | PIC P002-Dia 100-PE-CRD/1 |
| Slutte | Glans |
| Materiale | Polyester |
| Mængde | 1 stk. |
| Klæbende type | Permanent akryl |
| Diameter (metrisk) | 100 mm |
| Til brug med (applikation) | Indendørs og udendørs |
| Tykkelse | 0.099 mm |
| Temperaturområde (metrisk) | -40 °C til 110 °C |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Brady™ Lamineret polyester: ISO Sikkerhedsskilt - Rygning forbudt >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion