Få mere at vide
Brady™ Lamineret polyester: ISO Sikkerhedsskilt - Førstehjælp
Artikelnummer. 15634297
Bredde (metrisk):
100 mm
148 mm
200 mm
315 mm
400 mm
Højde (metrisk):
100 mm
148 mm
200 mm
315 mm
400 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15634297
Brand: Brady™ 814601
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Skilte i overensstemmelse med ISO 7010.
  • Lamineret polyester
  • Til indendørs og udendørs brug
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 7010
Alternativt varenummer PIC E003-400x400-PE-CRD/1
Slutte Glans
Materiale Polyester
Mængde 1 stk.
Klæbende type Permanent akryl
Til brug med (applikation) Indendørs og udendørs
Højde (metrisk) 400 mm
Tykkelse 0.099 mm
Bredde (metrisk) 400 mm
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til 110 °C
Form Firkant
Sprog Global
Farve Hvid på grøn