Få mere at vide
Brady™ Lamineret polyester: ISO Sikkerhedsskilt - Førstehjælp
Bredde (metrisk):
100 mm
148 mm
200 mm
315 mm
400 mm
Højde (metrisk):
100 mm
148 mm
200 mm
315 mm
400 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Lamineret polyester
- Til indendørs og udendørs brug
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 7010 |
| Alternativt varenummer | PIC E003-315x315-PE-CRD/1 |
| Slutte | Glans |
| Materiale | Polyester |
| Mængde | 1 stk. |
| Klæbende type | Permanent akryl |
| Til brug med (applikation) | Indendørs og udendørs |
| Højde (metrisk) | 315 mm |
| Tykkelse | 0.099 mm |
| Bredde (metrisk) | 315 mm |
| Vis mere |