Få mere at vide
Brady™ Lamineret polyester: ISO Sikkerhedsskilt - Førstehjælp
Artikelnummer. 15604297 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Bredde (metrisk):
100 mm
148 mm
200 mm
315 mm
400 mm
Højde (metrisk):
100 mm
148 mm
200 mm
315 mm
400 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (metrisk) Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
15604297 148 mm 148 mm Hver
15694287 100 mm 100 mm Hver
15614297 200 mm 200 mm Hver
15624297 315 mm 315 mm Hver
15634297 400 mm 400 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15604297 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 814596
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28.35 DKK
    26.44 DKK / Pakke med 1
    Spare 1.91 DKK
    6% Slukket
På lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Skilte i overensstemmelse med ISO 7010.
  • Lamineret polyester
  • Til indendørs og udendørs brug
Spezifikation
Certificeringer/compliance ISO 7010
Alternativt varenummer PIC E003-148x148-PE-CRD/1
Slutte Glans
Materiale Polyester
Mængde 1 stk.
Klæbende type Permanent akryl
Til brug med (applikation) Indendørs og udendørs
Højde (metrisk) 148 mm
Tykkelse 0.099 mm
Bredde (metrisk) 148 mm
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til 110 °C
Form Firkant
Sprog Global
Farve Hvid på grøn
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.