Få mere at vide
Brady™ Lamineret polyester: ISO Sikkerhedsskilt - Brandstige
Artikelnummer. 15684377
Bredde (metrisk):
100 mm
148 mm
200 mm
250 mm
315 mm
400 mm
Højde (metrisk):
100 mm
148 mm
200 mm
250 mm
315 mm
400 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15684377
Brand: Brady™ 817199
Skilte i overensstemmelse med ISO 7010.
  • Laminated polyester
  • For indoor and outdoor use
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 7010
Slutte Gloss
Materiale Polyester
Mængde 1 Ea.
Klæbende type Permanent Acrylic
Til brug med (applikation) Indoor and Outdoor
Højde (metrisk) 250 mm
Tykkelse 0.099 mm
Bredde (metrisk) 250 mm
Temperaturområde (metrisk) -40°C to 110°C
Form Square
Sprog Global
Farve White on Red