Description
- Lamineret polyester
- Til indendørs og udendørs brug
Specifications
Specifications
| Certificeringer/compliance | ISO 7010 |
| Alternativt varenummer | PIC F003-200x200-PE-CRD/1 |
| Slutte | Glans |
| Materiale | Polyester |
| Mængde | 1 stk. |
| Klæbende type | Permanent akryl |
| Til brug med (applikation) | Indendørs og udendørs |
| Højde (metrisk) | 200 mm |
| Tykkelse | 0.099 mm |
| Bredde (metrisk) | 200 mm |
| Show More |