Få mere at vide
Brady™ Lamineret polyester ISO Sikkerhedsskilt: Ildslukkerpiktogram
Artikelnummer. 15123299 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Farve:
Hvid på rød
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
15123299 Hvid på rød Hver
1 options
Artikelnummer. 15123299 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 816880
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37.25 DKK
    34.78 DKK / Pakke med 1
    Spare 2.47 DKK
    6% Slukket
På lager
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 7010
Alternativt varenummer PIC F001-200x200-PE-CRD/1
Slutte Glans
Materiale Lamineret polyester
Mængde 1 stk.
Klæbende type Permanent akryl
Til brug med (applikation) Indendørs & Udendørs
Højde (metrisk) 200 mm
Tykkelse 0.099 mm
Bredde (metrisk) 200.00 mm
Temperaturområde (metrisk) -40° C-110° C
Form Firkant
Sprog Global
Farve Hvid på rød