Få mere at vide
Brady™ Lamineret polyester: ISO Sikkerhedsskilt - Brandslukker
Artikelnummer. 15604357 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Bredde (metrisk):
100 mm
148 mm
250 mm
315 mm
400 mm
Højde (metrisk):
100 mm
148 mm
250 mm
315 mm
400 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (metrisk) Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
15604357 148 mm 148 mm Hver
15694347 100 mm 100 mm Hver
15614357 250 mm 250 mm Hver
15624357 315 mm 315 mm Hver
15634357 400 mm 400 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15604357 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 816879
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28.35 DKK
    26.44 DKK / Pakke med 1
    Spare 1.91 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Skilte i overensstemmelse med ISO 7010.
  • Lamineret polyester
  • Til indendørs og udendørs brug
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 7010
Alternativt varenummer PIC F001-148x148-PE-CRD/1
Slutte Glans
Materiale Polyester
Mængde 1 stk.
Klæbende type Permanent akryl
Til brug med (applikation) Indendørs og udendørs
Højde (metrisk) 148 mm
Tykkelse 0.099 mm
Bredde (metrisk) 148 mm
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til 110 °C
Form Firkant
Sprog Global
Farve Hvid på rød