Få mere at vide
Brady™ Lamineret polyester: ISO Sikkerhedsskilt - Brand nødtelefon
Artikelnummer. 15654417
Skift visning
Bredde (metrisk):
100 mm
148 mm
200 mm
250 mm
315 mm
400 mm
Højde (metrisk):
100 mm
148 mm
200 mm
250 mm
315 mm
400 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (metrisk) Højde (metrisk) unitSize
15654417 100 mm 100 mm Hver
15664417 148 mm 148 mm Hver
15674417 200 mm 200 mm Hver
15684417 250 mm 250 mm Hver
15694417 315 mm 315 mm Hver
15604427 400 mm 400 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15654417 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 817832
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Skilte i overensstemmelse med ISO 7010.
  • Lamineret polyester
  • Til indendørs og udendørs brug
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 7010
Alternativt varenummer PIC F006-100x100-PE-CRD/1
Slutte Glans
Materiale Polyester
Mængde 1 stk.
Klæbende type Permanent akryl
Til brug med (applikation) Indendørs og udendørs
Højde (metrisk) 100 mm
Tykkelse 0.099 mm
Bredde (metrisk) 100 mm
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til 110 °C
Form Firkant
Sprog Global
Farve Hvid på rød