Få mere at vide
Brady™ Lamineret polyester: ISO Sikkerhedsskilt - nødudgang (højre)
Artikelnummer. 15684277
Skift visning
Højde (metrisk):
100 mm
148 mm
250 mm
315 mm
400 mm
Bredde (metrisk):
100 mm
148 mm
250 mm
315 mm
400 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Højde (metrisk) Bredde (metrisk) unitSize
15684277 100 mm 100 mm Hver
15694277 148 mm 148 mm Hver
15604287 250 mm 250 mm Hver
15614287 315 mm 315 mm Hver
15624287 400 mm 400 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15684277 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 814436
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Skilte i overensstemmelse med ISO 7010.
  • Lamineret polyester
  • Til indendørs og udendørs brug
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 7010
Alternativt varenummer PIC E002-100x100-PE-CRD/1
Slutte Glans
Materiale Polyester
Mængde 1 stk.
Klæbende type Permanent akryl
Til brug med (applikation) Indendørs og udendørs
Højde (metrisk) 100 mm
Tykkelse 0.099 mm
Bredde (metrisk) 100 mm
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til 110 °C
Form Firkant
Sprog Global
Farve Hvid på grøn