Få mere at vide
Brady™ Lamineret polyester: ISO Sikkerhedsskilt - Tilslut en jordterminal til jorden
Artikelnummer. p-7159775
Diameter (metrisk):
50 mm
100 mm
200 mm
315 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Artikelnummer. 15694457
Brand: Brady™ 818567
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Skilte i overensstemmelse med ISO 7010.
  • Lamineret polyester
  • Til indendørs og udendørs brug
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 7010
Alternativt varenummer PIC M005-Dia 050-PE-SHEET/2
Slutte Glans
Materiale Polyester
Mængde 2/Pk.
Klæbende type Permanent akryl
Diameter (metrisk) 50 mm
Til brug med (applikation) Indendørs og udendørs
Tykkelse 0.099 mm
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til 110 °C
Form Rund
Sprog Global
Farve Hvid på blå