Få mere at vide
Brady™ Lamineret polyester GHS symbolskilte
Bredde (metrisk):
40 mm
50 mm
70 mm
100 mm
Vist tekst:
Åndedrætsfare
Akut toksicitet
Brandfarlig
Brændbar(t)
Eksplosiv
Farlig for vandmiljøet
Komprimeret gas
Oxiderende
Sundhedsfare
Ætsende
Stil:
Individuelle markører på en rulle
Individuelle markører på en rulle
Kontinuerlig rulle med 250 symboler (ikke etiketter) pr. rulle
Kort monteret
Mængde:
1 stk.
100/pakke
20 stk./pakke
250/pakke
6/pakke
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Pakke med 20
Pakke med 250
Pakke med 4
Pakke med 6
Beskrivelse
- Selvklæbende etiketter i diamantform
- Fortrykt med GHS-faresymboler
- Lamineret polyester, blank finish sort og rød på hvid
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 7010, RoHS-kompatibel ved brug af EU-direktiv 2002/95/EC |
| Alternativt varenummer | PIC 1806-50 *50-B7541-RLL-C |
| Slutte | Glans |
| Materiale | Polyester |
| Mængde | 250/pakke |
| Stil | Kontinuerlig rulle med 250 symboler (ikke etiketter) pr. rulle |
| Klæbende type | Permanent akryl, Trykfølsom |
| Oversigt | Lamineret polyester |
| Til brug med (applikation) | Rørmarkører og sikkerhedsskilte |
| Højde (metrisk) | 50 mm |
| Vis mere |