Få mere at vide
Brady™ Lamineret polyester GHS symbolskilte
Artikelnummer. 15624237
Bredde (metrisk):
40 mm
50 mm
70 mm
100 mm
Vist tekst:
Åndedrætsfare
Akut toksicitet
Brandfarlig
Brændbar(t)
Eksplosiv
Farlig for vandmiljøet
Komprimeret gas
Oxiderende
Sundhedsfare
Ætsende
Stil:
Individuelle markører på en rulle
Individuelle markører på en rulle
Kontinuerlig rulle med 250 symboler (ikke etiketter) pr. rulle
Kort monteret
Mængde:
1 stk.
100/pakke
20 stk./pakke
250/pakke
6/pakke
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Pakke med 20
Pakke med 250
Pakke med 4
Pakke med 6
Artikelnummer. 15624237
Brand: Brady™ 814033
Hjælp med at sikre sikkerhed på arbejdet og maksimer produktiviteten med disse GHS-advarselsmærkater. Brady™ GHS-symbolskilte i lamineret polyester fås i en række forskellige størrelser, med og uden tekst. Standardiserede billeder mindsker risikoen for misforståelser.
  • Self-adhesive diamond shape labels
  • Pre-printed with GHS hazard symbols
  • Laminated polyester, gloss finish black and red on white
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 7010, RoHS compliant using EU Directive 2002/95/EC
Slutte Gloss
Materiale Polyester
Mængde 250/pakke
Stil Individuelle markører på en rulle
Klæbende type Permanent Acrylic
Oversigt Laminated Polyester
Til brug med (applikation) Pipe markers and safety signs
Højde (metrisk) 50 mm
Tykkelse 0.024 mm
Bredde (metrisk) 50 mm
Temperaturområde (metrisk) -40°C to 110°C
Form Diamond
Vist tekst Brændbar(t)
Produkttype GHS Symbol Sign
Farve Black on White