Få mere at vide
Brady™ Lamineret polyester GHS symbolskilte
Artikelnummer. 15614237 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Bredde (metrisk):
40 mm
50 mm
70 mm
100 mm
Vist tekst:
Åndedrætsfare
Akut toksicitet
Brandfarlig
Eksplosiv
Farlig for vandmiljøet
Komprimeret gas
Oxiderende
Sundhedsfare
Ætsende
Stil:
Individuelle markører på en rulle
Individuelle markører på en rulle
Kontinuerlig rulning, 250 symboler (ikke etiketter)/kast
Kort monteret
Mængde:
1 stk.
100/pakke
20 stk./pakke
250/pakke
6/pakke
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Pakke med 20
Pakke med 250
Pakke med 4
Pakke med 6
72 product options available for selection
Product selection table with 72 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (metrisk) Vist tekst Stil Mængde Pakningsstørrelse
15614237 50 mm Eksplosiv Individuelle markører på en rulle 250/pakke Pakke med 250
15414871 40 mm Akut toksicitet Kort monteret 20 stk./pakke Pakke med 20
15404871 100 mm Akut toksicitet Kort monteret 20 stk./pakke Pakke med 4
11598904 100 mm Akut toksicitet Individuelle markører på en rulle 250/pakke 1 rulning
15604227 100 mm Akut toksicitet Individuelle markører på en rulle 250/pakke Pakke med 250
11753889 50 mm Akut toksicitet Kontinuerlig rulning, 250 symboler (ikke etiketter)/kast 250/pakke 1 rulning
15614227 50 mm Akut toksicitet Kontinuerlig rulning, 250 symboler (ikke etiketter)/kast 250/pakke Pakke med 250
15434871 70 mm Akut toksicitet Kort monteret 6/pakke Pakke med 6
15454851 100 mm Komprimeret gas Kort monteret 20 stk./pakke Pakke med 4
11548884 100 mm Komprimeret gas Individuelle markører på en rulle 250/pakke 1 rulning
15604217 100 mm Komprimeret gas Individuelle markører på en rulle 250/pakke Pakke med 250
15464851 40 mm Komprimeret gas Kort monteret 100/pakke Pakke med 20
15368751 50 mm Komprimeret gas Individuelle markører på en rulle 250/pakke 1 rulning
15644237 50 mm Komprimeret gas Individuelle markører på en rulle 250/pakke Pakke med 250
15474851 70 mm Komprimeret gas Kort monteret 6/pakke Pakke med 6
11763879 50 mm Komprimeret gas Kontinuerlig rulning, 250 symboler (ikke etiketter)/kast 250/pakke 1 rulning
15614217 50 mm Komprimeret gas Kontinuerlig rulning, 250 symboler (ikke etiketter)/kast 250/pakke Pakke med 250
15474861 100 mm Ætsende Kort monteret 20 stk./pakke Pakke med 4
11548904 100 mm Ætsende Individuelle markører på en rulle 250/pakke 1 rulning
15684217 100 mm Ætsende Individuelle markører på en rulle 250/pakke Pakke med 250
15484861 40 mm Ætsende Kort monteret 20 stk./pakke Pakke med 20
11743889 50 mm Ætsende Kontinuerlig rulning, 250 symboler (ikke etiketter)/kast 250/pakke 1 rulning
15694217 50 mm Ætsende Kontinuerlig rulning, 250 symboler (ikke etiketter)/kast 250/pakke Pakke med 250
15318761 50 mm Ætsende Individuelle markører på en rulle 250/pakke 1 rulning
15684237 50 mm Ætsende Individuelle markører på en rulle 250/pakke Pakke med 250
15328751 50 mm Eksplosiv Individuelle markører på en rulle 250/pakke 1 rulning
15494861 70 mm Ætsende Kort monteret 6/pakke Pakke med 6
15338751 50 mm Brandfarlig Individuelle markører på en rulle 250/pakke 1 rulning
15624237 50 mm Brandfarlig Individuelle markører på en rulle 250/pakke Pakke med 250
15414861 100 mm Farlig for vandmiljøet Kort monteret 20 stk./pakke Pakke med 4
11548894 100 mm Farlig for vandmiljøet Individuelle markører på en rulle 250/pakke 1 rulning
15644217 100 mm Farlig for vandmiljøet Individuelle markører på en rulle 250/pakke Pakke med 250
15424861 40 mm Farlig for vandmiljøet Kort monteret 20 stk./pakke Pakke med 20
11723889 50 mm Farlig for vandmiljøet Kontinuerlig rulning, 250 symboler (ikke etiketter)/kast 250/pakke 1 rulning
15654217 50 mm Farlig for vandmiljøet Kontinuerlig rulning, 250 symboler (ikke etiketter)/kast 250/pakke Pakke med 250
15398751 50 mm Farlig for vandmiljøet Individuelle markører på en rulle 250/pakke 1 rulning
15664237 50 mm Farlig for vandmiljøet Individuelle markører på en rulle 250/pakke Pakke med 250
15434861 70 mm Farlig for vandmiljøet Kort monteret 6/pakke Pakke med 6
15484851 100 mm Sundhedsfare Kort monteret 20 stk./pakke Pakke med 4
11598884 100 mm Sundhedsfare Individuelle markører på en rulle 250/pakke 1 rulning
15624217 100 mm Sundhedsfare Individuelle markører på en rulle 250/pakke Pakke med 250
15494851 40 mm Sundhedsfare Kort monteret 20 stk./pakke Pakke med 20
15378751 50 mm Sundhedsfare Individuelle markører på en rulle 250/pakke 1 rulning
15654237 50 mm Sundhedsfare Individuelle markører på en rulle 250/pakke Pakke med 250
11783879 50 mm Sundhedsfare Kontinuerlig rulning, 250 symboler (ikke etiketter)/kast 250/pakke 1 rulning
15634217 50 mm Sundhedsfare Kontinuerlig rulning, 250 symboler (ikke etiketter)/kast 250/pakke Pakke med 250
15404861 70 mm Sundhedsfare Kort monteret 6/pakke Pakke med 6
15424851 100 mm Oxiderende Kort monteret 20 stk./pakke Pakke med 4
11598874 100 mm Oxiderende Individuelle markører på en rulle 250/pakke 1 rulning
15684207 100 mm Oxiderende Individuelle markører på en rulle 250/pakke Pakke med 250
11753879 50 mm Oxiderende Kontinuerlig rulning, 250 symboler (ikke etiketter)/kast 250/pakke 1 rulning
15694207 50 mm Oxiderende Kontinuerlig rulning, 250 symboler (ikke etiketter)/kast 250/pakke Pakke med 250
15434851 40 mm Oxiderende Kort monteret 20 stk./pakke Pakke med 20
15444861 100 mm Åndedrætsfare Kort monteret 20 stk./pakke Pakke med 4
15358751 50 mm Oxiderende Individuelle markører på en rulle 250/pakke 1 rulning
15634237 50 mm Oxiderende Individuelle markører på en rulle 250/pakke Pakke med 250
15444851 70 mm Oxiderende Kort monteret 6/pakke Pakke med 6
11598894 100 mm Åndedrætsfare Individuelle markører på en rulle 250/pakke 1 rulning
15664217 100 mm Åndedrætsfare Individuelle markører på en rulle 250/pakke Pakke med 250
15454861 40 mm Åndedrætsfare Kort monteret 20 stk./pakke Pakke med 20
11733889 50 mm Åndedrætsfare Kontinuerlig rulning, 250 symboler (ikke etiketter)/kast 250/pakke 1 rulning
15674217 50 mm Åndedrætsfare Kontinuerlig rulning, 250 symboler (ikke etiketter)/kast 250/pakke Pakke med 250
15308761 50 mm Åndedrætsfare Individuelle markører på en rulle 250/pakke 1 rulning
15674237 50 mm Åndedrætsfare Individuelle markører på en rulle 250/pakke Pakke med 250
15464861 70 mm Åndedrætsfare Kort monteret 6/pakke Pakke med 6
11548874 100 mm Brandfarlig Individuelle markører på en rulle 1 stk. 1 rulning
15664207 100 mm Brandfarlig Individuelle markører på en rulle 1 stk. Pakke med 250
11743879 50 mm Brandfarlig Kontinuerlig rulning, 250 symboler (ikke etiketter)/kast 1 stk. 1 rulning
15674207 50 mm Brandfarlig Kontinuerlig rulning, 250 symboler (ikke etiketter)/kast 1 stk. Pakke med 250
15404851 40 mm Brandfarlig Kort monteret 20 stk./pakke Pakke med 20
15464841 40 mm Eksplosiv Kort monteret 20 stk./pakke -
15414851 70 mm Brandfarlig Kort monteret 6/pakke Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 72 options available.
72 options
Artikelnummer. 15614237 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 814032
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1160.00 DKK
    1079.31 DKK / Pakke med 250
    Spare 80.69 DKK
    6% Slukket
På lager
Hjælp med at sikre sikkerhed på arbejdet og maksimer produktiviteten med disse GHS-advarselsmærkater. Brady™ GHS-symbolskilte i lamineret polyester fås i en række forskellige størrelser, med og uden tekst. Standardiserede billeder mindsker risikoen for misforståelser.
  • Selvklæbende etiketter i diamantform
  • Fortrykt med GHS-faresymboler
  • Lamineret polyester, blank finish sort og rød på hvid
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 7010, RoHS-kompatibel ved brug af EU-direktiv 2002/95/EC
Alternativt varenummer PIC 1801-50 *50-B7541-RLL-DC
Slutte Glans
Materiale Polyester
Mængde 250/pakke
Stil Individuelle markører på en rulle
Klæbende type Permanent akryl
Oversigt Lamineret polyester
Til brug med (applikation) Rørmarkører og sikkerhedsskilte
Højde (metrisk) 50 mm
Tykkelse 0.024 mm
Bredde (metrisk) 50 mm
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til 110 °C
Form Diamant
Vist tekst Eksplosiv
Produkttype GHS symbol tegn
Farve Sort på hvidt