Få mere at vide
Brady™ Lamineret polyester GHS symbolskilte
Hjælp med at sikre sikkerhed på arbejdet og maksimer produktiviteten med disse GHS-advarselsmærkater. Brady™ GHS-symbolskilte i lamineret polyester fås i en række forskellige størrelser, med og uden tekst. Standardiserede billeder mindsker risikoen for misforståelser.
Brand: Brady™ 811721
1140.00 DKK valid until 2025-08-24
Use promo code "24132" to get your promotional price.
Beskrivelse
- Selvklæbende etiketter i diamantform
- Fortrykt med GHS-faresymboler
- Lamineret polyester, blank finish sort og rød på hvid
Tekniske data
ISO 7010, RoHS-kompatibel ved brug af EU-direktiv 2002/95/EC | |
Glans | |
250/Pk. | |
Permanent akryl, Trykfølsom | |
Rørmarkører og sikkerhedsskilte | |
0.024 mm | |
-40 °C til 110 °C | |
Akut toksicitet | |
Sort på hvidt |
PIC 1809-50 *50-B7541-RLL-C | |
Polyester | |
Kontinuerlig rulle med 250 symboler (ikke etiketter) pr. rulle | |
Lamineret polyester | |
50 mm | |
50 mm | |
Diamant | |
GHS symbol tegn |
Kampagner
-
Multiple Manufacturers
Everyday Lab Essentials
From wipes to waste bins, labels to liners – save on them all.Promo Code: 24132Expires: 2025-08-24