Få mere at vide
Brady™ Lamineret polyester GHS symbolskilte
Artikelnummer. 15604227
Bredde (metrisk):
40 mm
50 mm
70 mm
100 mm
Vist tekst:
Åndedrætsfare
Akut toksicitet
Brandfarlig
Eksplosiv
Farlig for vandmiljøet
Flammable
Komprimeret gas
Oxiderende
Sundhedsfare
Ætsende
Stil:
Individual Markers on a Roll
Individuelle markører på en rulle
Kontinuerlig rulle med 250 symboler (ikke etiketter) pr. rulle
Kort monteret
Mængde:
1 stk.
100/Pk.
20/Pk.
250/Pk.
6/Pk.
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Pakke med 20
Pakke med 250
Pakke med 4
Pakke med 6
Artikelnummer. 15604227
Brand: Brady™ 811719
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hjælp med at sikre sikkerhed på arbejdet og maksimer produktiviteten med disse GHS-advarselsmærkater. Brady™ GHS-symbolskilte i lamineret polyester fås i en række forskellige størrelser, med og uden tekst. Standardiserede billeder mindsker risikoen for misforståelser.
  • Selvklæbende etiketter i diamantform
  • Fortrykt med GHS-faresymboler
  • Lamineret polyester, blank finish sort og rød på hvid
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 7010, RoHS-kompatibel ved brug af EU-direktiv 2002/95/EC
Alternativt varenummer PIC 1809-100 *100-B7541-RLL
Slutte Glans
Materiale Polyester
Mængde 250/Pk.
Stil Individuelle markører på en rulle
Klæbende type Permanent akryl, Trykfølsom
Oversigt Lamineret polyester
Til brug med (applikation) Rørmarkører og sikkerhedsskilte
Højde (metrisk) 100 mm
Tykkelse 0.024 mm
Bredde (metrisk) 100 mm
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til 110 °C
Form Diamant
Vist tekst Akut toksicitet
Produkttype GHS symbol tegn
Farve Sort på hvidt