Få mere at vide
- Home
- Products
- Facilitets sikkerhed og vedligeholdelse
- Skilte og tags
- Kemiske fareskilte
- Brady™ Lamineret polyester GHS symbolskilte
Brady™ Lamineret polyester GHS symbolskilte
Product Code. 15454861 Shop All Brady Products
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Bredde (metrisk):
40 mm
50 mm
70 mm
100 mm
Vist tekst:
Åndedrætsfare
Akut toksicitet
Brandfarlig
Eksplosiv
Farlig for vandmiljøet
Komprimeret gas
Oxiderende
Sundhedsfare
Ætsende
Stil:
Individuelle markører på en rulle
Individuelle markører på en rulle
Kontinuerlig rulning, 250 symboler (ikke etiketter)/kast
Kort monteret
Mængde:
1 stk.
100/pakke
20 stk./pakke
250/pakke
6/pakke
missing translation for 'unitSize':
1 rulning
Pakke med 20
Pakke med 250
Pakke med 4
Pakke med 6
72 product options available for selection
| Product Code. | Bredde (metrisk) | Vist tekst | Stil | Mængde | missing translation for 'unitSize' |
|---|---|---|---|---|---|
| 15454861 | 40 mm | Åndedrætsfare | Kort monteret | 20 stk./pakke | Pakke med 20 |
| 15414871 | 40 mm | Akut toksicitet | Kort monteret | 20 stk./pakke | Pakke med 20 |
| 15404871 | 100 mm | Akut toksicitet | Kort monteret | 20 stk./pakke | Pakke med 4 |
| 11598904 | 100 mm | Akut toksicitet | Individuelle markører på en rulle | 250/pakke | 1 rulning |
| 15604227 | 100 mm | Akut toksicitet | Individuelle markører på en rulle | 250/pakke | Pakke med 250 |
| 11753889 | 50 mm | Akut toksicitet | Kontinuerlig rulning, 250 symboler (ikke etiketter)/kast | 250/pakke | 1 rulning |
| 15614227 | 50 mm | Akut toksicitet | Kontinuerlig rulning, 250 symboler (ikke etiketter)/kast | 250/pakke | Pakke med 250 |
| 15434871 | 70 mm | Akut toksicitet | Kort monteret | 6/pakke | Pakke med 6 |
| 15454851 | 100 mm | Komprimeret gas | Kort monteret | 20 stk./pakke | Pakke med 4 |
| 11548884 | 100 mm | Komprimeret gas | Individuelle markører på en rulle | 250/pakke | 1 rulning |
| 15604217 | 100 mm | Komprimeret gas | Individuelle markører på en rulle | 250/pakke | Pakke med 250 |
| 15464851 | 40 mm | Komprimeret gas | Kort monteret | 100/pakke | Pakke med 20 |
| 15368751 | 50 mm | Komprimeret gas | Individuelle markører på en rulle | 250/pakke | 1 rulning |
| 15644237 | 50 mm | Komprimeret gas | Individuelle markører på en rulle | 250/pakke | Pakke med 250 |
| 15474851 | 70 mm | Komprimeret gas | Kort monteret | 6/pakke | Pakke med 6 |
| 11763879 | 50 mm | Komprimeret gas | Kontinuerlig rulning, 250 symboler (ikke etiketter)/kast | 250/pakke | 1 rulning |
| 15614217 | 50 mm | Komprimeret gas | Kontinuerlig rulning, 250 symboler (ikke etiketter)/kast | 250/pakke | Pakke med 250 |
| 15474861 | 100 mm | Ætsende | Kort monteret | 20 stk./pakke | Pakke med 4 |
| 11548904 | 100 mm | Ætsende | Individuelle markører på en rulle | 250/pakke | 1 rulning |
| 15684217 | 100 mm | Ætsende | Individuelle markører på en rulle | 250/pakke | Pakke med 250 |
| 15484861 | 40 mm | Ætsende | Kort monteret | 20 stk./pakke | Pakke med 20 |
| 11743889 | 50 mm | Ætsende | Kontinuerlig rulning, 250 symboler (ikke etiketter)/kast | 250/pakke | 1 rulning |
| 15694217 | 50 mm | Ætsende | Kontinuerlig rulning, 250 symboler (ikke etiketter)/kast | 250/pakke | Pakke med 250 |
| 15318761 | 50 mm | Ætsende | Individuelle markører på en rulle | 250/pakke | 1 rulning |
| 15684237 | 50 mm | Ætsende | Individuelle markører på en rulle | 250/pakke | Pakke med 250 |
| 15328751 | 50 mm | Eksplosiv | Individuelle markører på en rulle | 250/pakke | 1 rulning |
| 15614237 | 50 mm | Eksplosiv | Individuelle markører på en rulle | 250/pakke | Pakke med 250 |
| 15494861 | 70 mm | Ætsende | Kort monteret | 6/pakke | Pakke med 6 |
| 15338751 | 50 mm | Brandfarlig | Individuelle markører på en rulle | 250/pakke | 1 rulning |
| 15624237 | 50 mm | Brandfarlig | Individuelle markører på en rulle | 250/pakke | Pakke med 250 |
| 15414861 | 100 mm | Farlig for vandmiljøet | Kort monteret | 20 stk./pakke | Pakke med 4 |
| 11548894 | 100 mm | Farlig for vandmiljøet | Individuelle markører på en rulle | 250/pakke | 1 rulning |
| 15644217 | 100 mm | Farlig for vandmiljøet | Individuelle markører på en rulle | 250/pakke | Pakke med 250 |
| 15424861 | 40 mm | Farlig for vandmiljøet | Kort monteret | 20 stk./pakke | Pakke med 20 |
| 11723889 | 50 mm | Farlig for vandmiljøet | Kontinuerlig rulning, 250 symboler (ikke etiketter)/kast | 250/pakke | 1 rulning |
| 15654217 | 50 mm | Farlig for vandmiljøet | Kontinuerlig rulning, 250 symboler (ikke etiketter)/kast | 250/pakke | Pakke med 250 |
| 15398751 | 50 mm | Farlig for vandmiljøet | Individuelle markører på en rulle | 250/pakke | 1 rulning |
| 15664237 | 50 mm | Farlig for vandmiljøet | Individuelle markører på en rulle | 250/pakke | Pakke med 250 |
| 15434861 | 70 mm | Farlig for vandmiljøet | Kort monteret | 6/pakke | Pakke med 6 |
| 15484851 | 100 mm | Sundhedsfare | Kort monteret | 20 stk./pakke | Pakke med 4 |
| 11598884 | 100 mm | Sundhedsfare | Individuelle markører på en rulle | 250/pakke | 1 rulning |
| 15624217 | 100 mm | Sundhedsfare | Individuelle markører på en rulle | 250/pakke | Pakke med 250 |
| 15494851 | 40 mm | Sundhedsfare | Kort monteret | 20 stk./pakke | Pakke med 20 |
| 15378751 | 50 mm | Sundhedsfare | Individuelle markører på en rulle | 250/pakke | 1 rulning |
| 15654237 | 50 mm | Sundhedsfare | Individuelle markører på en rulle | 250/pakke | Pakke med 250 |
| 11783879 | 50 mm | Sundhedsfare | Kontinuerlig rulning, 250 symboler (ikke etiketter)/kast | 250/pakke | 1 rulning |
| 15634217 | 50 mm | Sundhedsfare | Kontinuerlig rulning, 250 symboler (ikke etiketter)/kast | 250/pakke | Pakke med 250 |
| 15404861 | 70 mm | Sundhedsfare | Kort monteret | 6/pakke | Pakke med 6 |
| 15424851 | 100 mm | Oxiderende | Kort monteret | 20 stk./pakke | Pakke med 4 |
| 11598874 | 100 mm | Oxiderende | Individuelle markører på en rulle | 250/pakke | 1 rulning |
| 15684207 | 100 mm | Oxiderende | Individuelle markører på en rulle | 250/pakke | Pakke med 250 |
| 11753879 | 50 mm | Oxiderende | Kontinuerlig rulning, 250 symboler (ikke etiketter)/kast | 250/pakke | 1 rulning |
| 15694207 | 50 mm | Oxiderende | Kontinuerlig rulning, 250 symboler (ikke etiketter)/kast | 250/pakke | Pakke med 250 |
| 15434851 | 40 mm | Oxiderende | Kort monteret | 20 stk./pakke | Pakke med 20 |
| 15444861 | 100 mm | Åndedrætsfare | Kort monteret | 20 stk./pakke | Pakke med 4 |
| 15358751 | 50 mm | Oxiderende | Individuelle markører på en rulle | 250/pakke | 1 rulning |
| 15634237 | 50 mm | Oxiderende | Individuelle markører på en rulle | 250/pakke | Pakke med 250 |
| 15444851 | 70 mm | Oxiderende | Kort monteret | 6/pakke | Pakke med 6 |
| 11598894 | 100 mm | Åndedrætsfare | Individuelle markører på en rulle | 250/pakke | 1 rulning |
| 15664217 | 100 mm | Åndedrætsfare | Individuelle markører på en rulle | 250/pakke | Pakke med 250 |
| 11733889 | 50 mm | Åndedrætsfare | Kontinuerlig rulning, 250 symboler (ikke etiketter)/kast | 250/pakke | 1 rulning |
| 15674217 | 50 mm | Åndedrætsfare | Kontinuerlig rulning, 250 symboler (ikke etiketter)/kast | 250/pakke | Pakke med 250 |
| 15308761 | 50 mm | Åndedrætsfare | Individuelle markører på en rulle | 250/pakke | 1 rulning |
| 15674237 | 50 mm | Åndedrætsfare | Individuelle markører på en rulle | 250/pakke | Pakke med 250 |
| 15464861 | 70 mm | Åndedrætsfare | Kort monteret | 6/pakke | Pakke med 6 |
| 11548874 | 100 mm | Brandfarlig | Individuelle markører på en rulle | 1 stk. | 1 rulning |
| 15664207 | 100 mm | Brandfarlig | Individuelle markører på en rulle | 1 stk. | Pakke med 250 |
| 11743879 | 50 mm | Brandfarlig | Kontinuerlig rulning, 250 symboler (ikke etiketter)/kast | 1 stk. | 1 rulning |
| 15674207 | 50 mm | Brandfarlig | Kontinuerlig rulning, 250 symboler (ikke etiketter)/kast | 1 stk. | Pakke med 250 |
| 15404851 | 40 mm | Brandfarlig | Kort monteret | 20 stk./pakke | Pakke med 20 |
| 15464841 | 40 mm | Eksplosiv | Kort monteret | 20 stk./pakke | - |
| 15414851 | 70 mm | Brandfarlig | Kort monteret | 6/pakke | Pakke med 6 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 72 options available.
This item is not returnable.
View return policy
Product Code.
15454861
Supplier
Brady™
Supplier No.
811710
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
-
71.00 DKK
64.66 DKK / Pakke med 20
Spare 6.34 DKK
8% Slukket
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Selvklæbende etiketter i diamantform
- Fortrykt med GHS-faresymboler
- Lamineret polyester, blank finish sort og rød på hvid
Specifications
Specifications
| Certificeringer/compliance | ISO 7010, RoHS-kompatibel ved brug af EU-direktiv 2002/95/EC |
| Alternativt varenummer | PIC 1807-40 *40-B7541-CRD |
| Slutte | Glans |
| Materiale | Polyester |
| Mængde | 20 stk./pakke |
| Stil | Kort monteret |
| Klæbende type | Permanent akryl, Trykfølsom |
| Oversigt | Lamineret polyester |
| Til brug med (applikation) | Rørmarkører og sikkerhedsskilte |
| Højde (metrisk) | 40 mm |
| Tykkelse | 0.024 mm |
| Bredde (metrisk) | 40 mm |
| Temperaturområde (metrisk) | -40 °C til 110 °C |
| Form | Diamant |
| Vist tekst | Åndedrætsfare |
| Produkttype | GHS symbol tegn |
| Farve | Sort på hvidt |
| Show More Show Less |