Få mere at vide
Brady™ Lamineret polyester GHS symbolskilte
Artikelnummer. 11763879
Bredde (metrisk):
40 mm
50 mm
70 mm
100 mm
Vist tekst:
Åndedrætsfare
Akut toksicitet
Brandfarlig
Eksplosiv
Farlig for vandmiljøet
Flammable
Komprimeret gas
Oxiderende
Sundhedsfare
Ætsende
Stil:
Individual Markers on a Roll
Individuelle markører på en rulle
Kontinuerlig rulle med 250 symboler (ikke etiketter) pr. rulle
Kort monteret
Mængde:
1 stk.
100/Pk.
20/Pk.
250/Pk.
6/Pk.
Packungsgröße:
1 rulning
Pakke med 20
Pakke med 250
Pakke med 4
Pakke med 6
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11763879
Marke: Brady™ 811696
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Hjælp med at sikre sikkerhed på arbejdet og maksimer produktiviteten med disse GHS-advarselsmærkater. Brady™ GHS-symbolskilte i lamineret polyester fås i en række forskellige størrelser, med og uden tekst. Standardiserede billeder mindsker risikoen for misforståelser.
  • Selvklæbende etiketter i diamantform
  • Fortrykt med GHS-faresymboler
  • Lamineret polyester, blank finish sort og rød på hvid
Spezifikation
Certificeringer/compliance ISO 7010, RoHS-kompatibel ved brug af EU-direktiv 2002/95/EC
Alternativt varenummer PIC 1804-50 *50-B7541-RLL-C
Slutte Glans
Materiale Polyester
Mængde 250/Pk.
Stil Kontinuerlig rulle med 250 symboler (ikke etiketter) pr. rulle
Klæbende type Permanent akryl, Trykfølsom
Oversigt Lamineret polyester
Til brug med (applikation) Rørmarkører og sikkerhedsskilte
Højde (metrisk) 50 mm
Tykkelse 0.024 mm
Bredde (metrisk) 50 mm
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til 110 °C
Form Diamant
Vist tekst Komprimeret gas
Produkttype GHS symbol tegn
Farve Rød på hvid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt