Få mere at vide
Brady™ Lamineret polyester GHS symbolskilte
Artikelnummer. 11743879
Bredde (metrisk):
40 mm
50 mm
70 mm
100 mm
Vist tekst:
Åndedrætsfare
Akut toksicitet
Brandfarlig
Brændbar(t)
Eksplosiv
Farlig for vandmiljøet
Komprimeret gas
Oxiderende
Sundhedsfare
Ætsende
Stil:
Individuelle markører på en rulle
Individuelle markører på en rulle
Kontinuerlig rulle med 250 symboler (ikke etiketter) pr. rulle
Kort monteret
Mængde:
1 stk.
100/pakke
20 stk./pakke
250/pakke
6/pakke
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Pakke med 20
Pakke med 250
Pakke med 4
Pakke med 6
Artikelnummer. 11743879
Brand: Brady™ 811686
Hjælp med at sikre sikkerhed på arbejdet og maksimer produktiviteten med disse GHS-advarselsmærkater. Brady™ GHS-symbolskilte i lamineret polyester fås i en række forskellige størrelser, med og uden tekst. Standardiserede billeder mindsker risikoen for misforståelser.
  • Selvklæbende etiketter med GHS-symbol
  • Lamineret polyester med blank finish
  • Etiketter af høj kvalitet, der kan modstå de hårdeste miljøer
  • Ultra-holdbare materialer betyder, at du kun behøver at mærke produkter én gang i deres levetid
  • Ekstremt vejr-, slid- og kemikaliebestandig
  • Etiketter kan modstå temperaturer på -40° C til +120° C
  • 50 mm x 50 mm etiketter leveres som en kontinuerlig rulle, brugeren skærer efter behov
  • 100 mm x 100 mm etiketter er individuelle etiketter på en rulle
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 7010, RoHS-kompatibel ved brug af EU-direktiv 2002/95/EC
Alternativt varenummer PIC 1802-50 *50-B7541-RLL-C
Slutte Glans
Materiale Polyester
Mængde 1 stk.
Stil Kontinuerlig rulle med 250 symboler (ikke etiketter) pr. rulle
Klæbende type Permanent akryl
Oversigt Lamineret polyester
Til brug med (applikation) Rørmarkører og sikkerhedsskilte
Højde (metrisk) 50 mm
Tykkelse 0.024 mm
Bredde (metrisk) 50 mm
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til 110 °C
Form Diamant
Vist tekst Brandfarlig
Produkttype GHS symbol tegn
Farve Rød på hvid