Få mere at vide
Brady™ Lamineret polyester GHS symbolskilte
Hjælp med at sikre sikkerhed på arbejdet og maksimer produktiviteten med disse GHS-advarselsmærkater. Brady™ GHS-symbolskilte i lamineret polyester fås i en række forskellige størrelser, med og uden tekst. Standardiserede billeder mindsker risikoen for misforståelser.
Brand:  Brady™ 811684
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 11548874
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Selvklæbende etiketter med GHS-symbol
  • Lamineret polyester med blank finish
  • Etiketter af høj kvalitet, der kan modstå de hårdeste miljøer
  • Ultra-holdbare materialer betyder, at du kun behøver at mærke produkter én gang i deres levetid
  • Ekstremt vejr-, slid- og kemikaliebestandig
  • Etiketter kan modstå temperaturer på -40° C til +120° C
  • 50 mm x 50 mm etiketter leveres som en kontinuerlig rulle, brugeren skærer efter behov
  • 100 mm x 100 mm etiketter er individuelle etiketter på en rulle
Tekniske data
Tekniske data
ISO 7010, RoHS-kompatibel ved brug af EU-direktiv 2002/95/EC
Glans
1 stk.
Permanent akryl
Rørmarkører og sikkerhedsskilte
0.024 mm
-40° C-110° C
Brandfarlig
Rød på hvid
PIC 1802-100 *100-B7541-RLL
Polyester
Individuelle markører på en rulle
Lamineret polyester
100 mm
100 mm
Diamant
GHS symbol tegn
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Brady™ Lamineret polyester GHS symbolskilte > Størrelse: 100mmH