Beskrivelse
- Etiketter af høj kvalitet, der kan modstå de hårdeste miljøer
- Ultra-holdbare materialer betyder, at du kun behøver at mærke produkter én gang i deres levetid
- Ekstremt vejr-, slid- og kemikaliebestandig
- Etiketter kan modstå temperaturer på -40° C til +120° C
- 50 mm x 50 mm etiketter leveres som en kontinuerlig rulle, brugeren skærer efter behov
- 100 mm x 100 mm etiketter er individuelle etiketter på en rulle
Tekniske data
Tekniske data
| Alternativt varenummer | PIC 1801-50 *50-B7541-RLL-C |
| Slutte | Glans |
| Materiale | Lamineret polyester |
| Mængde | 250/Pk. |
| Klæbende type | Permanent akryl |
| Højde (metrisk) | 50 mm |
| Tykkelse | 0.099 mm |
| Bredde (metrisk) | 50,00 mm |
| Temperaturområde (metrisk) | -40° C-110° C |
| Form | Diamant |
| Vis mere |