Få mere at vide
Brady™ Lamineret polyester GHS Symbol Etiketter: Eksplosiv
Artikelnummer. 15644207
Højde (metrisk):
50 mm
100 mm
Bredde (metrisk):
50,00 mm
100,00 mm
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Pakke med 250
Artikelnummer. 15644207
Brand: Brady™ 811679
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Etiketter med GHS-symbol - Eksplosiv
  • Etiketter af høj kvalitet, der kan modstå de hårdeste miljøer
  • Ultra-holdbare materialer betyder, at du kun behøver at mærke produkter én gang i deres levetid
  • Ekstremt vejr-, slid- og kemikaliebestandig
  • Etiketter kan modstå temperaturer på -40° C til +120° C
  • 50 mm x 50 mm etiketter leveres som en kontinuerlig rulle, brugeren skærer efter behov
  • 100 mm x 100 mm etiketter er individuelle etiketter på en rulle
Tekniske data
Alternativt varenummer PIC 1801-100 *100-B7541-RLL
Slutte Glans
Materiale Lamineret polyester
Mængde 250/Pk.
Klæbende type Permanent akryl
Højde (metrisk) 100 mm
Tykkelse 0.099 mm
Bredde (metrisk) 100,00 mm
Temperaturområde (metrisk) -40° C-110° C
Form Diamant
Sprog Dansk
Farve Sort på hvidt