Få mere at vide
Brady™ Lamineret polyester brandfarlig væske klistermærker
Artikelnummer. 10142024 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Farve:
Sort på rød
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
10142024 Sort på rød Hver
1 options
Artikelnummer. 10142024 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 257504
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    34.00 DKK
    31.73 DKK / Pakke med 1
    Spare 2.27 DKK
    6% Slukket
På lager
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 7010
Alternativt varenummer ADR 3A-100 *100-B7541
Slutte Glans
Materiale Polyester
Mængde 1 stk.
Klæbende type Permanent akryl
Oversigt Lamineret polyester
Til brug med (applikation) Rørmarkører og sikkerhedsskilte
Højde (metrisk) 100 mm
Tykkelse 0.024 mm
Bredde (metrisk) 100 mm
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til 110 °C
Form Rhomboid
Vist tekst Brandfarlige væsker 3
Produkttype Transportmærke for farligt gods
Farve Sort på rød