Få mere at vide
Brady™ Udgangsskilt i lamineret polyester
Artikelnummer. 10453184 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Farve:
Hvid på grøn
Artikelnummer. Farve
10453184 Hvid på grøn
1 options
Artikelnummer. 10453184 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 250453
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36.20 DKK
    34.78 DKK / Pakke med 1
    Spare 1.42 DKK
    3% Slukket
På lager
Tekniske data
Certificeringer/compliance EU-direktiv 2002/95/EF
Alternativt varenummer PIC 372-200X200-B7541 (MÆRKET)
Slutte Glans
Materiale Polyester
Mængde 1 stk.
Klæbende type Permanent akryl
Oversigt Lamineret polyester
Til brug med (applikation) Rørmarkører og sikkerhedsskilte
Højde (metrisk) 200 mm
Tykkelse 0.024 mm
Bredde (metrisk) 200 mm
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til 110 °C
Form Firkant
Vist tekst Produktion
Produkttype Flugtvejsskilt
Farve Hvid på grøn