Få mere at vide
Brady™ Lamineret polyester biohazard advarselsskilte
Artikelnummer. p-8004140
Oversigt:
Trekantet, 100W x 87 mmH
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10091344
Brand: Brady™ 250237
Kun null tilbage
Tekniske data
Alternativt varenummer PIC 312-TRI 100-B7541 (MÆRKET)
Slutte Glans
Materiale Lamineret polyester
Klæbende type Permanent akryl
Oversigt Trekantet, 100W x 87 mmH
Højde (metrisk) 87 mm
Bredde (metrisk) 100 mm
Form Trekantet