Få mere at vide
Brady™ Lamineret polyester biohazard advarselsskilte
Artikelnummer. 10091344 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Oversigt:
Trekantet, 100W x 87 mmH
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Oversigt Pakningsstørrelse
10091344 Trekantet, 100W x 87 mmH Hver
1 options
Artikelnummer. 10091344 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 250237
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    69.15 DKK
    64.73 DKK / Pakke med 1
    Spare 4.42 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Tekniske data
Alternativt varenummer PIC 312-TRI 100-B7541 (MÆRKET)
Slutte Glans
Materiale Lamineret polyester
Klæbende type Permanent akryl
Oversigt Trekantet, 100W x 87 mmH
Højde (metrisk) 87 mm
Bredde (metrisk) 100 mm
Form Trekantet