Få mere at vide
Brady™ Lamineret polyester anti-skrid tape-die-cut klamper
Artikelnummer. 11731336 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Farve:
Rød
Sort
Dimensioner (L x B):
19 x 600 mm
140 x 140 mm
600 x 150 mm
Emballagemængde:
50 pakker
Pakningsstørrelse:
1 pakke
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Dimensioner (L x B) Emballagemængde Pakningsstørrelse
11731336 Sort 140 x 140 mm 50 pakker 1 pakke
11721336 Sort 600 x 150 mm 50 pakker 1 pakke
11711336 Sort 19 x 600 mm 50 pakker 1 pakke
11701336 Rød 140 x 140 mm 50 pakker 1 pakke
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11731336 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 078196
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1195.00 DKK
    1113.03 DKK / Pakke med 1
    Spare 81.97 DKK
    6% Slukket
På lager
Lamineret polyester anti-skrid tape-die-cut klamper hjælper med at forhindre at glide og falde på våde eller glatte gulve.
  • Anti-Skid (anti-slip) tape hjælper med at forhindre at glide og falde på våde eller glatte gulve.
  • Den robuste polyestertape er klæbende bagpå og belagt med tusindvis af partikler af holdbart aluminiumoxidkorn.
  • Anti-Skid tape klæber permanent til rene, tørre gulve, tåler fedt og olie og fungerer indendørs eller udendørs.
  • Anti-Skid tape fås i en række farver og størrelser, der passer til alle dine gulvmærkningsbehov
Tekniske data
Alternativt varenummer ANTISKID TAPE SORT 140X140MM PK 50
Oversigt Anti-Skid Tape-Die-Cut klamper - Sort
Dimensioner (L x B) 140 x 140 mm
Til brug med (applikation) Træk på trapper, glatte gulve og markering af udgangsveje
Højde (engelsk) 5,51 tommer
Længde (engelsk) 5,5''
Længde (metrisk) 140 mm
Emballagemængde 50 pakker
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +158 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +70 °C
Tykkelse 0.162 mm
Bredde (engelsk) 5,51 tommer
Bredde (metrisk) 140 mm
Klæbende type Permanent akryl
Farve Sort
Materiale Polyester