Få mere at vide
Brady™ Lamineret polyester anti-skrid tape-die-cut klamper
Farve:
Photoluminescent, Black
Rød
Sort
Dimensioner (L x B):
19 x 600 mm
140 x 140 mm
150 x 600 mm
600 x 150 mm
Emballagemængde:
24 Pk.
50 Pk.
Pakningsstørrelse:
1 pakke
Beskrivelse
- Anti-Skid (anti-slip) tape hjælper med at forhindre at glide og falde på våde eller glatte gulve.
- Den robuste polyestertape er klæbende bagpå og belagt med tusindvis af partikler af holdbart aluminiumoxidkorn.
- Anti-Skid tape klæber permanent til rene, tørre gulve, tåler fedt og olie og fungerer indendørs eller udendørs.
- Anti-Skid tape fås i en række farver og størrelser, der passer til alle dine gulvmærkningsbehov
Tekniske data
Tekniske data
| Alternativt varenummer | ANTISKID TAPE SORT 150X600MM PK50 |
| Oversigt | Anti-Skid Tape-Die-Cut klamper - Sort |
| Dimensioner (L x B) | 600 x 150 mm |
| Til brug med (applikation) | Træk på trapper, glatte gulve og markering af udgangsveje |
| Længde (engelsk) | 2 ft. |
| Længde (metrisk) | 600 mm |
| Emballagemængde | 50 Pk. |
| Temperaturområde (engelsk) | -40 °F til +158 °F |
| Temperaturområde (metrisk) | -40 °C til +70 °C |
| Tykkelse | 0.162 mm |
| Vis mere |