Få mere at vide
Brady™ Lamineret polyester ADR 4.3b Brandfarlig i våd transport
Højde (metrisk):
100 mm
200 mm
297 mm
Bredde (metrisk):
100.00 mm
200.00 mm
297.00 mm
Mængde:
1 Ea.
1 stk.
250/Pk.
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Slutte | Gloss |
| Materiale | Laminated Polyester |
| Mængde | 1 Ea. |
| Klæbende type | Permanent Acrylic |
| Højde (metrisk) | 200 mm |
| Tykkelse | 0.099 mm |
| Bredde (metrisk) | 200.00 mm |
| Temperaturområde (metrisk) | -40 °C-110 °C |
| Form | Diamond |
| Vist tekst | 4 |
| Vis mere |