Få mere at vide
Brady™ Lamineret polyester ADR 4.2 Spontanantændelse Transportskilt
Artikelnummer. 11740224 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
100 x 100 mm
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
11740224 100 x 100 mm 1 rulning
1 options
Artikelnummer. 11740224 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 223577
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3055.00 DKK
    2846.57 DKK / 1 ruller
    Spare 208.43 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Tekniske data
Alternativt varenummer ADR 4.2RL-100 *100-B7541
Slutte Glans
Materiale Lamineret polyester
Mængde 250/Pk.
Klæbende type Permanent akryl
Højde (metrisk) 100 mm
Tykkelse 0.099 mm
Bredde (metrisk) 100.00 mm
Temperaturområde (metrisk) -40° C-110° C
Form Diamant
Dimensioner (L x B) 100 x 100 mm
Vist tekst 4
Farve Sort på hvidt