Få mere at vide
Brady™ Lamineret polyester ADR 4.1 Transportskilt for brændbare faste stoffer
Shop alle Brady produkterTekniske data
Tekniske data
| Alternativt varenummer | ADR 4.1RL-100 *100-B7541 |
| Slutte | Glans |
| Materiale | Lamineret polyester |
| Mængde | 250/Pk. |
| Klæbende type | Permanent akryl |
| Højde (metrisk) | 100 mm |
| Tykkelse | 0.099 mm |
| Bredde (metrisk) | 100.00 mm |
| Temperaturområde (metrisk) | -40° C-110° C |
| Form | Diamant |
| Vis mere |