Få mere at vide
Brady™ Lamineret polyester ADR 3b Transportskilte for brandfarlig væske
Artikelnummer. 11780244 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Højde (metrisk):
100 mm
200 mm
297 mm
Bredde (metrisk):
100,00 mm
200,00 mm
297,00 mm
Mængde:
1 stk.
250/pakke
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Højde (metrisk) Bredde (metrisk) Mængde Pakningsstørrelse
11780244 100 mm 100,00 mm 250/pakke 1 rulning
11740214 200 mm 200,00 mm 1 stk. Hver
11730214 100 mm 100,00 mm 1 stk. Hver
11750214 297 mm 297,00 mm 1 stk. Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11780244 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 223604
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3055.00 DKK
    2846.57 DKK / 1 ruller
    Spare 208.43 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Tekniske data
Alternativt varenummer ADR 3BRL-100 *100-B7541
Slutte Glans
Materiale Lamineret polyester
Mængde 250/pakke
Klæbende type Permanent akryl
Højde (metrisk) 100 mm
Tykkelse 0.099 mm
Bredde (metrisk) 100,00 mm
Temperaturområde (metrisk) -40° C-110° C
Form Diamant
Vist tekst 3
Farve Hvid på rød