Få mere at vide
Brady™ Lamineret polyester ADR 3b Transportskilte for brandfarlig væske
Artikelnummer. 11750214 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Højde (metrisk):
100 mm
200 mm
297 mm
Bredde (metrisk):
100,00 mm
200,00 mm
297,00 mm
Mængde:
1 stk.
250/pakke
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Højde (metrisk) Bredde (metrisk) Mængde Pakningsstørrelse
11750214 297 mm 297,00 mm 1 stk. Hver
11780244 100 mm 100,00 mm 250/pakke 1 rulning
11740214 200 mm 200,00 mm 1 stk. Hver
11730214 100 mm 100,00 mm 1 stk. Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11750214 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 223566
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    96.15 DKK
    89.79 DKK / Pakke med 1
    Spare 6.36 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Tekniske data
Alternativt varenummer ADR 3B-297 *297-B7541
Slutte Glans
Materiale Lamineret polyester
Mængde 1 stk.
Klæbende type Permanent akryl
Højde (metrisk) 297 mm
Tykkelse 0.099 mm
Bredde (metrisk) 297,00 mm
Temperaturområde (metrisk) -40° C-110° C
Form Diamant
Vist tekst 3
Farve Hvid på rød