Få mere at vide
Brady™ Lamineret polyester ADR 3a Meget brandfarlig væsketransportskilt
Artikelnummer. 11720224 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
100 x 100 mm
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
11720224 100 x 100 mm 1 rulning
1 options
Artikelnummer. 11720224 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 223575
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3055.00 DKK
    2846.57 DKK / 1 ruller
    Spare 208.43 DKK
    6% Slukket
På lager
Tekniske data
Alternativt varenummer ADR 3ARL-100 *100-B7541
Slutte Glans
Materiale Lamineret polyester
Mængde 250/Pk.
Klæbende type Permanent akryl
Højde (metrisk) 100 mm
Tykkelse 0.099 mm
Bredde (metrisk) 100.00 mm
Temperaturområde (metrisk) -40° C-110° C
Form Diamant
Dimensioner (L x B) 100 x 100 mm
Vist tekst 3
Farve Sort på rød