Få mere at vide
Brady™ Lamineret polyester ADR 1 eksplosive stoffer Transportskilte
Artikelnummer. 11730234 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Højde (metrisk):
100 mm
297 mm
Bredde (metrisk):
100,00 mm
297,00 mm
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Højde (metrisk) Bredde (metrisk) Pakningsstørrelse
11730234 100 mm 100,00 mm 1 rulning
11700204 297 mm 297,00 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11730234 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 223589
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3195.00 DKK
    2192.92 DKK / 1 ruller
    Spare 1002.08 DKK
    31% Slukket
Forventet forsendelse: 07-10-2026
Tekniske data
Alternativt varenummer ADR 1RL-100 *100-B7541
Slutte Glans
Materiale Lamineret polyester
Mængde 250/Pk.
Klæbende type Permanent akryl
Højde (metrisk) 100 mm
Tykkelse 0.099 mm
Bredde (metrisk) 100,00 mm
Temperaturområde (metrisk) -40° C-110° C
Form Diamant
Vist tekst 1
Farve Sort på orange