Tekniske data
| Slutte | Gloss |
| Materiale | Lamineret polyester |
| Mængde | 1 hv. |
| Klæbende type | Permanent akryl |
| Højde (metrisk) | 297 mm |
| Tykkelse | 0.099 mm |
| Bredde (metrisk) | 297,00 mm |
| Temperaturområde (metrisk) | -40 °C-110 °C |
| Form | Diamant |
| Vist tekst | 1 |
| Vis mere |