Få mere at vide
Brady™ Lamineret polyester ADR 1.6 1 Transportskilte for eksplosive stoffer
Artikelnummer. p-8004136
Højde (metrisk):
100 mm
297 mm
Bredde (metrisk):
100.00 mm
297.00 mm
Mængde:
1 stk.
250/Pk.
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Hver
Artikelnummer. 11770204
Brand: Brady™ 223558
Kun null tilbage
Tekniske data
Alternativt varenummer ADR 1,6-100 *100-B7541
Slutte Glans
Materiale Lamineret polyester
Mængde 1 stk.
Klæbende type Permanent akryl
Højde (metrisk) 100 mm
Tykkelse 0.099 mm
Bredde (metrisk) 100.00 mm
Temperaturområde (metrisk) -40° C-110° C
Form Diamant
Vist tekst 1.6 1
Farve Sort på orange