Få mere at vide
Brady™ Lamineret polyester ADR 1,5 1 Transportskilte for eksplosive stoffer
Højde (metrisk):
100 mm
200 mm
297 mm
Bredde (metrisk):
100,00 mm
200,00 mm
297,00 mm
Mængde:
1 stk.
250/pakke
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Alternativt varenummer | ADR 1,5-100 *100-B7541 |
| Slutte | Glans |
| Materiale | Lamineret polyester |
| Mængde | 1 stk. |
| Klæbende type | Permanent akryl |
| Højde (metrisk) | 100 mm |
| Tykkelse | 0.099 mm |
| Bredde (metrisk) | 100,00 mm |
| Temperaturområde (metrisk) | -40° C-110° C |
| Form | Diamant |
| Vis mere |