Få mere at vide
Brady™ Lamineret polyester ADR 1,5 1 Transportskilte for eksplosive stoffer
Artikelnummer. 11790234
Højde (metrisk):
100 mm
200 mm
297 mm
Bredde (metrisk):
100,00 mm
200,00 mm
297,00 mm
Mængde:
1 stk.
250/pakke
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Hver
Artikelnummer. 11790234
Brand: Brady™ 223595
Kun null tilbage
Tekniske data
Alternativt varenummer ADR 1,5RL-100 *100-B7541
Slutte Glans
Materiale Lamineret polyester
Mængde 250/pakke
Klæbende type Permanent akryl
Højde (metrisk) 100 mm
Tykkelse 0.099 mm
Bredde (metrisk) 100,00 mm
Temperaturområde (metrisk) -40° C-110° C
Form Diamant
Vist tekst 1.5 1
Farve Sort på orange