Få mere at vide
Brady™ Lamineret polyester ADR 1,5 1 Transportskilte for eksplosive stoffer
Artikelnummer. 11760204 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Højde (metrisk):
100 mm
200 mm
297 mm
Bredde (metrisk):
100,00 mm
200,00 mm
297,00 mm
Mængde:
1 stk.
250/pakke
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Højde (metrisk) Bredde (metrisk) Mængde Pakningsstørrelse
11760204 297 mm 297,00 mm 1 stk. Hver
11740204 100 mm 100,00 mm 1 stk. Hver
11790234 100 mm 100,00 mm 250/pakke 1 rulning
11750204 200 mm 200,00 mm 1 stk. Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11760204 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 223557
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    101.00 DKK
    69.28 DKK / Pakke med 1
    Spare 31.72 DKK
    31% Slukket
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Alternativt varenummer ADR 1,5-297 *297-B7541
Slutte Glans
Materiale Lamineret polyester
Mængde 1 stk.
Klæbende type Permanent akryl
Højde (metrisk) 297 mm
Tykkelse 0.099 mm
Bredde (metrisk) 297,00 mm
Temperaturområde (metrisk) -40° C-110° C
Form Diamant
Vist tekst 1.5 1
Farve Sort på orange