Få mere at vide
Laminarin
Artikelnummer. p-7043204
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Artikelnummer. 15417459
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J66193.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 9008-22-4 | C18H32O16 | 504.438 g/mol
Laminarin er en opbevaringsglucan og bruges nu til at studere dets interaktion med laminarinase som dets substrat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Laminarin er en opbevaringsglucan og bruges
nu til at studere dets interaktion med laminarinase som dets substrat.
Opløselighed
Opløselig i dimethylsulfoxid (let, opvarmet). Lidt opløseligt i vand.
Noter
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9008-22-4
Molekylær formel C18H32O16
Molekylvægt (g/mol) 504.438
MDL nummer MFCD00046691
InChI nøgle DBTMGCOVALSLOR-DEVYUCJPSA-N
Synonym laminarin, laminaran
PubChem CID 46173707
IUPAC navn (2S,3R,4S,5R,6R)-4-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-4-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4 ,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2,3,5-triol
SMIL C(C1C(C(C(C(O1)O)O)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)O)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Laminarin
Farve Hvid
Mængde 250 mg
Merck Index 14,5350
Opløselighedsinformation Soluble in dimethyl sulfoxide (slightly,heated). Slightly soluble in water.
Optisk rotation −45° (c=2 in Water)
Fysisk form Pulver