Få mere at vide
Laminarin
Artikelnummer. 15477449
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15477449 1 g 1g
15417459 250 mg 250mg
15487449 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15477449 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J66193.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1320.92 DKK
    1188.65 DKK / 1g
    Spare 132.27 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 9008-22-4 | C18H32O16 | 504,438 g/mol
Laminarin er en opbevaringsglucan og bruges nu til at studere dets interaktion med laminarinase som dets substrat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Laminarin er en opbevaringsglucan og bruges
nu til at studere dets interaktion med laminarinase som dets substrat.
Opløselighed
Opløselig i dimethylsulfoxid (let, opvarmet). Lidt opløseligt i vand.
Noter
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9008-22-4
Molekylær formel C18H32O16
Molekylvægt (g/mol) 504.438
MDL nummer MFCD00046691
InChI nøgle DBTMGCOVALSLOR-DEVYUCJPSA-N
Synonym laminarin, laminaran
PubChem CID 46173707
IUPAC navn (2S,3R,4S,5R,6R)-4-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-4-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4 ,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2,3,5-triol
SMIL C(C1C(C(C(C(O1)O)O)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)O)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Laminarin
Farve Hvid
Mængde 1 g
Merck Index 14,5350
Opløselighedsinformation Opløselig i dimethylsulfoxid (let, opvarmet). Let opløselig i vand.
Optisk rotation −45° (c=2 i vand)
Fysisk form Pulver