Få mere at vide
Laminarin
Beskrivelse
Laminarin er en opbevaringsglucan og bruges nu til at studere dets interaktion med laminarinase som dets substrat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
nu til at studere dets interaktion med laminarinase som dets substrat.
Opløselighed
Opløselig i dimethylsulfoxid (let, opvarmet). Lidt opløseligt i vand.
Noter
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Laminarin |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 250 mg |
| Merck Index | 14,5350 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i dimethylsulfoxid (let, opvarmet). Let opløselig i vand. |
| Optisk rotation | −45° (c=2 i vand) |
| Fysisk form | Pulver |