Få mere at vide
Motic™ 4-punkts kalibreringsglas
Artikelnummer. 11752656
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11752656 1 stk. Hver
1 options
Artikelnummer. 11752656 Leverandør Motic™ Leverandørnr. 1101002300142
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    234.74 DKK
    186.34 DKK / Pakke med 1
    Spare 48.40 DKK
    20% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Brug med Motic™ Images Plus 2.0 software. Motic™ 4-punkts kalibreringsglas har diametre på 0,7 mm, 0,15 mm, 0,6 mm og 1,5 mm
  • Til brug med Motic™ Images Plus 2.0 software til kalibrering
  • Indeholder 4 diametre: 0,7 mm, 0,15 mm, 0,6 mm og 1,5 mm
Ordreinfo
dimProductType
Tekniske data
Type Kalibreringsslide
Diameter (metrisk) 0.07, 0.15, 0.6, 1.5 mm
Mængde 1 stk.