Få mere at vide
Corning™ Lambda™ Plus enkeltkanals pipette, kalibrering 3x10 STD
Artikelnummer. 17293504 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,2 til 2μ L
0,5 til 10 μL
10 til 100μL
100 til 1000 μL
2 til 20 μL
20 til 200 μL
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
17293504 100 til 1000 μL -
17293494 0,2 til 2μ L -
17213504 0,5 til 10 μL -
17233504 2 til 20 μL -
17253504 10 til 100μL Hver
17273504 20 til 200 μL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17293504 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 4075STD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2045.00 DKK
    1906.97 DKK / Pakke med 1
    Spare 138.03 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 14-04-2027
Konstrueret til at give det højeste niveau af nøjagtighed, reproducerbarhed og komfort.
Lambda Plus pipetter har en jævn stempelbevægelse og ekstremt lave pipeteringskræfter. Lydstyrken kan indstilles ved at dreje på enten tommelfingerhjulet eller stempelknappen, og en låsemekanisme forhindrer utilsigtet ændring. Lambda Plus-pipetterne er designet til at opretholde deres kalibrering, selv efter gentagen brug og autoklavering. En nøgle er inkluderet med hver pipette for nem intern kalibrering.
  • Præ-kalibreret pipettor leveres med ISO 17025 Certifikat
  • Testprocedure: 4 målinger ved 3 volumener (nominelt volumen, 50 % af det nominelle volumen, 10 % af det nominelle volumen eller minimalt volumen)
  • Fabrikskalibreret til strengt ISO 8655 standards-3 års garanti
  • Fuldt autoklaverbar og UV-bestandig
  • Designet til universel pasform med alle gængse mærker af pipettespidser
  • Justerbar spidsudkaster
  • Nøjagtighed (%)± 12 til± 1.5
  • Præcision (%)< 6,0 til< 0,7
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO17025
Kompatible tips 1000μ L Tip
Autoklaverbar Autoklaverbar
Antal kanaler 1
Produktlinje Lambda Plus
Type Singel Kanalpipette
Volumen (metrisk) 100 til 1000 μL
UV overvågning Ja
garanti 3 år