Beskrivelse
Lambda Plus pipetter har en jævn stempelbevægelse og ekstremt lave pipeteringskræfter. Lydstyrken kan indstilles ved at dreje på enten tommelfingerhjulet eller stempelknappen, og en låsemekanisme forhindrer utilsigtet ændring. Lambda Plus-pipetterne er designet til at opretholde deres kalibrering, selv efter gentagen brug og autoklavering. En nøgle er inkluderet med hver pipette for nem intern kalibrering.
- Præ-kalibreret pipettor leveres med ISO 17025 Certifikat
- Testprocedure: 4 målinger ved 3 volumener (nominelt volumen, 50 % af det nominelle volumen, 10 % af det nominelle volumen eller minimalt volumen)
- Fabrikskalibreret til strengt ISO 8655 standards-3 års garanti
- Fuldt autoklaverbar og UV-bestandig
- Designet til universel pasform med alle gængse mærker af pipettespidser
- Justerbar spidsudkaster
- Nøjagtighed (%)± 12 til± 1.5
- Præcision (%)< 6,0 til< 0,7
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO17025 |
| Kompatible tips | 10μ L Tip |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Antal kanaler | 1 |
| Produktlinje | Lambda Plus |
| Type | Singel Kanalpipette |
| Volumen (metrisk) | 0,2 til 2μ L |
| UV overvågning | Ja |
| garanti | 3 år |