Få mere at vide
Corning™ Lambda™ Plus enkeltkanals pipette, kalibrering 3x10 STD
Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisk):
0,2 til 2μ L
0,5 til 10 μL
10 til 100μL
100 til 1000 μL
2 til 20 μL
20 til 200 μL
Packungsgröße:
Hver
Beschreibung
Lambda Plus pipetter har en jævn stempelbevægelse og ekstremt lave pipeteringskræfter. Lydstyrken kan indstilles ved at dreje på enten tommelfingerhjulet eller stempelknappen, og en låsemekanisme forhindrer utilsigtet ændring. Lambda Plus-pipetterne er designet til at opretholde deres kalibrering, selv efter gentagen brug og autoklavering. En nøgle er inkluderet med hver pipette for nem intern kalibrering.
- Præ-kalibreret pipettor leveres med ISO 17025 Certifikat
- Testprocedure: 4 målinger ved 3 volumener (nominelt volumen, 50 % af det nominelle volumen, 10 % af det nominelle volumen eller minimalt volumen)
- Fabrikskalibreret til strengt ISO 8655 standards-3 års garanti
- Fuldt autoklaverbar og UV-bestandig
- Designet til universel pasform med alle gængse mærker af pipettespidser
- Justerbar spidsudkaster
- Nøjagtighed (%)± 12 til± 1.5
- Præcision (%)< 6,0 til< 0,7
Spezifikation
Spezifikation
| Certificeringer/compliance | ISO17025 |
| Kompatible tips | 10μ L Tip |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Antal kanaler | 1 |
| Produktlinje | Lambda Plus |
| Type | Singel Kanalpipette |
| Volumen (metrisk) | 0,5 til 10 μL |
| UV overvågning | Ja |
| garanti | 3 år |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur