Få mere at vide
Corning™ Lambda™ Plus 12-kanals pipette, kalibrering 3x10 STD
Artikelnummer. 17253524 Shop alle Corning produkter
Volumen (metrisk):
1 til 10μL
20 til 200 μL
5 til 50 μL
50 til 300μ L
Artikelnummer. 17253524
Brand: Corning™ 4087STD
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Konstrueret til at give det højeste niveau af nøjagtighed, reproducerbarhed og komfort.
Lambda Plus pipetter har en jævn stempelbevægelse og ekstremt lave pipeteringskræfter. Lydstyrken kan indstilles ved at dreje på enten tommelfingerhjulet eller stempelknappen, og en låsemekanisme forhindrer utilsigtet ændring. Lambda Plus-pipetterne er designet til at opretholde deres kalibrering, selv efter gentagen brug og autoklavering. En nøgle er inkluderet med hver pipette for nem intern kalibrering.
  • Præ-kalibreret pipettor leveres med ISO 17025 Certifikat
  • Testprocedure: 4 målinger ved 3 volumener (nominelt volumen, 50 % af det nominelle volumen, 10 % af det nominelle volumen eller minimalt volumen)
  • Fabrikskalibreret til strengt ISO 8655 standards-3 års garanti
  • Fuldt autoklaverbar og UV-bestandig
  • Designet til universel pasform med alle gængse mærker af pipettespidser
  • Justerbar spidsudkaster
  • Nøjagtighed (%)± 12 til± 1.5
  • Præcision (%)< 6,0 til< 0,7
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO17025
Autoklaverbar Autoklaverbar
Til brug med Universalpipettespids
Antal kanaler 12
Produktlinje Lambda Plus
Type Multikanalpipette
Volumen (metrisk) 50 til 300μ L
UV overvågning Ja
garanti 3 år