Beskrivelse
Thermo Scientific Lambda Exonuclease er en meget processiv 5'≥ 3' exodeoxyribonuclease. Det fordøjer selektivt den 5'-phosphorylerede streng af dobbeltstrenget DNA. Enzymet udviser lav aktivitet på enkeltstrenget DNA og ikke-phosphoryleret DNA og har ingen aktivitet ved hakker og begrænset aktivitet ved huller i DNA.
Højdepunkter
- Aktiv i Thermo Scientific PCR-buffere
Applikationer
- Generering af enkeltstrengede PCR-produkter til brug i:
- DNA-sekventering
- Analyse af DNA enkeltstrenget konformationspolymorfi (SSCP)
- Rullende cirkelforstærkning
- Fremstilling af enkeltstrenget DNA fra dobbeltstrengede DNA-fragmenter
- Kloning af PCR-produkter
Note
Brug af dette enzym i visse applikationer kan være omfattet af patenter og kan kræve en licens.
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 10 U/μ L |
| Enzym | Exonuklease |
| Mængde | 1.000 enheder |
| Produkttype | Exonuklease |