Få mere at vide
Corning™ Lambda™ EliteTouch™ 1-kanals pipettorer, autoklaverbare
Product Code. 16339911 Shop All Corning Products
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisk):
0,1 til 2μ L
0,5 til 10 μL
10 til 100μL
100 til 1000 μL
2 til 20 μL
20 til 200 μL
5-50μ L
Unit Size:
Hver
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Volumen (metrisk) Unit Size
16339911 0,5 til 10 μL Hver
16329911 0,1 til 2μ L -
16349911 2 til 20 μL -
16359911 5-50μ L -
16369911 10 til 100μL -
16379911 20 til 200 μL -
16389911 100 til 1000 μL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Product Code. 16339911 Supplier Corning™ Supplier No. 6051
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2030.00 DKK
    1893.16 DKK / Pakke med 1
    Spare 136.84 DKK
    6% Slukket
View all promotions
På lager
Add to basket
Corning™ Lambda™ EliteTouch™ Single-Channel Pipettorer er blevet konstrueret til at give de højeste niveauer af ergonomi, nøjagtighed og præcision.
Corning™ Lambda™ EliteTouch™ pipetter er blevet konstrueret til at give det højeste niveau af ergonomi, nøjagtighed og præcision. Letvægtskonstruktion, kontureret form på håndtaget og 4-cifret tæller var designet til at sikre komfortabel pipettering. Alle pipetter har en jævn stempelbevægelse og ekstremt lave pipeteringskræfter for at reducere belastningen af håndleddet og trætheden (RSI). Farvede trykknapper (inkluderet) kan hjælpe med at definere bruger eller applikation for prøvesikkerhed og lavere risiko for krydskontaminering.
  • Ergonomisk håndtagsdesign for perfekt pasform til både højre og venstre hånd
  • Praktisk enhåndslydstyrkeindstilling med autolåsesystem forhindrer utilsigtet lydstyrkeændring under arbejde
  • 4-cifret tæller for større præcision, perfekt placeret for synlighed til enhver tid
  • Enkeltkanalspipetter er kompatible med meget smalle rør
  • Fuldt autoklaverbar og UV-bestandig for prøvebeskyttelse mod forurening
  • Multi-kanal akslerne trækkes individuelt tilbage for perfekt spidsbelastning og lettere spidsudkast
  • Nem kalibrering i laboratoriet hjælper dig med hurtigt at justere din pipette til forskellige væsketyper
  • Individuelt testet og forsynet med kvalitetscertifikat
Lær mere fra Nordamerika
Lær mere fra Europa, Mellemøsten og Afrika
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nøjagtighed ±4,0 til± 1.0
Certificeringer/compliance ISO8655
Autoklaverbar Autoklaverbar
Greb Type Ergonomi
Antal kanaler 1
Produktlinje Lambda EliteTouch
Type Pipette
Volumen (metrisk) 0,5 til 10 μL
Finger stil Ergonomi
Inkluderer Instruktionsmanual, QC-certifikat, kalibreringsværktøj i laboratoriet, 3 farvetrykknapper
Inkrementer 0,01 μL
Præcision ≤2,8 til≤ 0,4
Mængde 1
garanti 3 år